Learn More
1,2-propanodiol-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Propanediol D6 |
| CAS | 52910-80-2 |
| Fórmula molecular | C3 D6 H2 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,2-Propanediol D6, 1,2-Propane-d6-diol, 1,2-Propane-1,1,2,3,3,3-d6-diol (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(O)C([2H])([2H])O |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,3,3,3-hexadeuteriopropano-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 82.1314 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 82.0901 |