Learn More
1,2-propanodiol-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Propanediol-d3 |
| CAS | 70195-21-0 |
| Fórmula molecular | C3 H5 D3 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (RS)-1,2-Propanediol-d3, (±)-1,2-Propanediol-d3, (±)-Propylene glycol-d3, 1,2-(RS)-Propanediol-d3, 1,2-Dihydroxypropane-d3, 1,2-Propylene glycol-d3, 1000PG-d3, 2,3-Propanedio-d3l, 2-Hydroxypropanol-d3, Adeka PG-d3, Adeka Propylene Glycol PG-P-d3, DC 403-d3, DL-1,2-Propanediol-d3, Dowfrost-d3, Isopropylene Glycol-d3, Kilfrost ABC-S-d3, Kollisolv PG-d3, Methylethyl Glycol-d3, Methylethylene Glycol-d3, Monopropylene Glycol-d3, NSC 69860-d3, Nybrine NFP-d3, PG 12-d3, PG-T-d3, PG-T (Glycol)-d3, ProGlyc 55-d3, Propylene Glycol-d3, Propyless-d3, Safewing MP-I 1938-d3, Safewing MP-IV 2001-d3, Sirlene-d3, Solar Winter Ban-d3, Solargard P-d3, Ucar 35-d3, dl-Propylene Glycol-d3, α-Propylene Glycol-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/i2D2,3D |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)C([2H])(C)O |
| Nombre IUPAC | 1,1,2-trideuteriopropano-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 79.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 79.0713 |