Learn More
1,2-Propanodiol, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15256008 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15256008 100 mL 100 ml
15266008 500 mL 500 ml
15246008 2.5 L 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15256008 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 447411000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 57-55-6 | C3H8O2 | 76.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-55-6
Fórmula molecular C3H8O2
Peso molecular (g/mol) 76.09
Clave InChI DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
Nombre IUPAC Propano-1,2-diol
SMILES CC(CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Propanediol
Punto de fusión -60.0°C
Densidad 1.0300g/mL
Punto de ebullición 187.0°C
Temperatura de inflamación 99°C
Residuos de ignición 0.005% max
Fórmula lineal CH3CH(OH)CH2OH
Índice de refracción 1.4310 to 1.4330
Cantidad 100 mL
Índice Merck 15,7968
Gravedad específica 1.03
Información de solubilidad Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in ether, miscible with acetone and chloroform
Viscosidad 45 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.09
Porcentaje de pureza ≥99.5% (GC)
Grado Reactivo ACS
Ácido valorable 0.0005 meq/g max