Learn More
1,2-Propanediol, ACS, 99,5%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11387378 4 L 4 litros
11307388 1 L 1 litro
11397378 4 x 1 L 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11387378 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 030948.K7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    237.66€
    195.65€ / 4 litros
    Ahorro 42.01€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Como sustituto de etilenglicol y glicerol. Buen disolvente para resinas. Disuelve muchos aceites esenciales, pero no es miscible con aceites fijos.
1,2-Propanediol, ACS is used as a substitute for ethylene glycol and glycerol. It is a good solvent for resins. It dissolves many essential oils but is immiscible with fixed oils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-55-6
Fórmula molecular C3H8O2
Peso molecular (g/mol) 76.095
Número MDL MFCD00064272
Clave InChI DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
Nombre IUPAC Propano-1,2-diol
SMILES CC(CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Propanediol
Punto de fusión -60°C
Densidad 1.036
pH Neutral
Punto de ebullición 186°C to 188°C
Temperatura de inflamación 107°C (225°F)
Olor Nearly Odorless
Índice de refracción 1.432
Cantidad 4 L
Beilstein 1340498
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,7855
Información de solubilidad Miscible with water, acetone, chloroform. Soluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.1
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado ACS
Forma física Líquido