Learn More
1,2-Propanodiol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11458337 500 g 500 g
11468337 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11458337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18406.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 57-55-6 | C3H8O2 | 76.095 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2-propanediol se utiliza en soluciones de anticongelante y descongelamiento para automóviles, barcos y aviones. También se utiliza para crear humo inofensivo y artificial con fines de formación y teatrales. Se utiliza como un humectante, disolvente y conservante en los alimentos. Actúa como disolvente para pinturas y plásticos. Además, se utiliza en la fabricación de ácido láctico por oxidación catalítica verde, propanol y carbonato de propileno. También se emplea en medicina veterinaria como tratamiento oral para la hipercetonemia en rumiantes. Además de esto, reacciona con el óxido de propileno para preparar oligómeros.
Solubilidad
Miscible con agua, benceno, acetona, cloroformo y éter. No miscible con aceites fijos.
Notas
Higroscópico. Incompatible con cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes, cloroformatos y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-55-6
Fórmula molecular C3H8O2
Peso molecular (g/mol) 76.095
Número MDL MFCD00064272
Clave InChI DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
Nombre IUPAC Propano-1,2-diol
SMILES CC(CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Propanediol
Punto de fusión -60°C
Densidad 1.036
pH Neutral
Punto de ebullición 186°C to 188°C
Temperatura de inflamación 107°C (225°F)
Olor Nearly Odorless
Índice de refracción 1.432
Cantidad 500 g
Beilstein 1340498
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,7855
Información de solubilidad Miscible with water,benzene,acetone,chloroform and ether. Immiscible with fixed oils.
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.1
Porcentaje de pureza ≥98%