Learn More
1,2-propanodiol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325330
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30325330 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30325330 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16405200AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Propanediol
CAS 57-55-6
Nombres de analitos o componentes 1,2-Propanediol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C3 H8 O2
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Propylene glycol, (RS)-propane-1,2-diol, Glycerol Imp. C (EP), GR 43314X, Glycerol Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
SMILES CC(O)CO
Nombre IUPAC Propano-1,2-diol
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 76.09
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 76,0524 g/mol