Learn More
1,2-Propanodiol-1-Acetato (> 80%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Propanediol-1-Acetate |
| CAS | 627-69-0 |
| Fórmula molecular | C5H10O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-Acetoxy propylene glycol, 1-Acetoxy-2-hydroxypropane, 1-Acetoxy-2-propanol2-Hydroxypropyl acetate, NSC 35664 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O3/c1-4(6)3-8-5(2)7/h4,6H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(O)COC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de 2-hidroxipropilo |
| Peso molecular (g/mol) | 118.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.063 |