Learn More
(±)-1,2-propano-1,1,2-d3-diamina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Diaminopropane-1,1,2-D3 |
| CAS | 2708283-46-7 |
| Fórmula molecular | C3 D3 H7 N2 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | 1,2-Diaminopropane-1,1,2-D3, 1,1,2-Trideuteriopropane-1,2-diamine, 1,2-Propanediamine-1,1,2-d3, (±)-1,2-Diaminopropane-1,1,2-d3, 1-Methyl-1,2-diaminoethane-1,2,2-d3, Propylenediamine-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H10N2/c1-3(5)2-4/h3H,2,4-5H2,1H3/i2D2,3 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(N)C([2 H])(C)N |
| Nombre IUPAC | 1,1,2-trideuteriopropano-1,2-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 77.1434 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 77.1032 g/mol |
| Mostrar más |