Learn More
1-(2-Ftalazina-1-Ilhidrazino)ftalazina, TRC
Código de producto. 30418015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30418015 500 mg
30416320 100 mg
30410501 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30418015 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP382550500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24030-07-7
Fórmula molecular C16 H12 N6
Peso molecular (g/mol) 288.31
Nombre IUPAC 1,2-di(ftalazina-1-il)hidrazina
SMILES N(Nc1nncc2ccccc12)c3nncc4ccccc34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Phthalazin-1-ylhydrazino)phthalazine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12N6/c1-3-7-13-11(5-1)9-17-19-15(13)21-22-16-14-8-4-2-6-12(14)10-18-20-16/h1-10H,(H,19,21)(H,20,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.1123