Learn More
Clorhidrato de propanoato de 1-(2-feniletil)piperidin-4-ilo, Mikromol™
Código de producto. 30050693
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050693 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050693 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0528.190025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de propanoato de 1-(2-feniletil)piperidin-4-ilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Phenylethyl)piperidin-4-yl Propanoate Hydrochloride
CAS 2575516-44-6
Nombres de analitos o componentes 1-(2-Phenylethyl)piperidin-4-yl Propanoate Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H23 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-(2-Phenylethyl)-4-piperidinol 4-Propanoate Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C16H23NO2.ClH/c1-2-16(18)19-15-9-12-17(13-10-15)11-8-14-6-4-3-5-7-14;/h3-7,15H,2,8-13H2,1H3;1H
SMILES Cl.CCC(=O)OC1CCN(CCc2ccccc2)CC1
Nombre IUPAC propanoato de [1-(2-feniletil)piperidin-4-ilo]; hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 297.82
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.1496 g/mol