Learn More
1-(2-feniletil)piperazina, TRC
Código de producto. 30419344
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30419344 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30419344 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3213255G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Phenylethyl)piperazine
CAS 5321-49-3
Fórmula molecular C32 H58 O5 Si
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-Phenethylpiperazine, 4-Phenethylpiperazine, N-(2-Phenylethyl)piperazine, N-(β-Phenylethyl)piperazine, N-Phenethylpiperazine
Fórmula InChI InChI=1S/C32H58O5Si/c1-21(10-9-15-33)23-11-12-24-28-25(19-27(34)31(23,24)6)30(5)13-14-32(35-16-17-36-32)20-22(30)18-26(28)37-38(7,8)29(2,3)4/h21-28,33-34H,9-20H2,1-8H3/t21?,22-,23?,24-,25?,26+,27-,28?,30-,31+/m0/s1
SMILES C=1C=CC(=CC1)CCN2CCNCC2
Nombre IUPAC (5S,7R,10S,12S,13R,14S)-7-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-17-(5-hidroxipentan-2-il)-10,13-dimetilespiro[1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantreno-3,2'-1,3-dioxolano]-12-ol
Peso molecular (g/mol) 550.885
Formula Weight (peso de la fórmula) 550.405