Learn More
1-(2-Feniletil)piperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Phenylethyl)piperazine |
| Densidad | 1.01 |
| Punto de ebullición | 276°C |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Índice de refracción | 1.543 |
| Cantidad | 10 g |
| Número UN | UN2735 |
| Beilstein | 145893 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.29 |
| Mostrar más |