Learn More
1,2-fenilendiamina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Phenylenediamine |
| CAS | 95-54-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C6 H8 N2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | o-Phenylenediamine (8CI), 1,2-Diaminobenzene, 1,2-Phenylenediamine, 2-Aminoaniline, C.I. 76010, C.I. Oxidation Base 16, IK 3, IK 3 (amine), NSC 5354, OPDA, Orthamine, o-Aminoaniline, o-Aminophenylamine, o-Benzenediamine, o-Diaminobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2 |
| SMILES | Nc1ccccc1N |
| Nombre IUPAC | benceno-1,2-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 108.14 |
| Show More |