Learn More
1,2-fenilendiamina, TRC
Código de producto. 30417558
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30417558 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30417558 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3198401G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Phenylenediamine
CAS 95-54-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C6 H8 N2
Cantidad 1 g
Sinónimo o-Phenylenediamine (8CI), 1,2-Diaminobenzene, 1,2-Phenylenediamine, 2-Aminoaniline, C.I. 76010, C.I. Oxidation Base 16, IK 3, IK 3 (amine), NSC 5354, OPDA, Orthamine, o-Aminoaniline, o-Aminophenylamine, o-Benzenediamine, o-Diaminobenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2
SMILES Nc1ccccc1N
Nombre IUPAC benceno-1,2-diamina
Peso molecular (g/mol) 108.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.0687
Porcentaje de pureza >95