Learn More
1,2-fenilendiamina-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Phenylenediamine-d8 |
| CAS | 1219798-78-3 |
| Fórmula molecular | C6D8N2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,2-Benzenediamine-d8, o-Phenylenediamine-d8, 1,2-Diaminobenzene-d8, 2-Aminoaniline-d8, C.I. 76010-d8, C.I. Oxidation Base 16-d8, IK 3, NSC 5354-d8, Orthamine-d8, o-Aminoaniline-d8, o-Aminophenylamine-d8, o-Benzenediamine-d8, o-Diaminobenzene-d8 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2/i1D,2D,3D,4D/hD4 |
| SMILES | [2H]C1=C(N([2H])[2H])C(N([2H])[2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H] |
| Nombre IUPAC | benceno-3,4,5,6-d4-1,2-diamina-N1,N1,N2,N2-d4 |
| Peso molecular (g/mol) | 116.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.12 |