Learn More
1,2-fenilendiamina-d8, TRC
Código de producto. 30426770
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30426770 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30426770 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP31984310MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Phenylenediamine-d8
CAS 1219798-78-3
Fórmula molecular C6D8N2
Cantidad 10 mg
Sinónimo 1,2-Benzenediamine-d8, o-Phenylenediamine-d8, 1,2-Diaminobenzene-d8, 2-Aminoaniline-d8, C.I. 76010-d8, C.I. Oxidation Base 16-d8, IK 3, NSC 5354-d8, Orthamine-d8, o-Aminoaniline-d8, o-Aminophenylamine-d8, o-Benzenediamine-d8, o-Diaminobenzene-d8
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2/i1D,2D,3D,4D/hD4
SMILES [2H]C1=C(N([2H])[2H])C(N([2H])[2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
Nombre IUPAC benceno-3,4,5,6-d4-1,2-diamina-N1,N1,N2,N2-d4
Peso molecular (g/mol) 116.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.12