Learn More
1,2-Fenilenediacetonitrilo, TRC
Código de producto. 30417817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30417817 10 g -
30411813 1 g -
30410332 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30417817 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP39956510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 613-73-0
Fórmula molecular C10H8N2
Peso molecular (g/mol) 156.18
Nombre IUPAC 2-[2-(cianometil)fenil]acetonitrilo
SMILES N#CCc1ccccc1CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Phenylenediacetonitrile
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8N2/c11-7-5-9-3-1-2-4-10(9)6-8-12/h1-4H,5-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.0687