Learn More
1,2-Fenilenediacetonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464514 5 g 5 g
11474514 25 g 25 g
11418710 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464514 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13142.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 613-73-0 | C10H8N2 | 156.19 g/mol
1,2-Phenylenediacetonitrile is used as API and intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2-fenilenediacetonitrilo se utiliza como principio activo e intermediario.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes y bases oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 613-73-0
Fórmula molecular C10H8N2
Peso molecular (g/mol) 156.19
Número MDL MFCD00001905
Clave InChI FWPFXBANOKKNBR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-phenylenediacetonitrile, o-phenylenediacetonitrile, 1,2-bis cyanomethyl benzene, o-xylylene dicyanide, 2-2-cyanomethyl phenyl acetonitrile, o-benzenediacetonitrile, 2,2'-1,2-phenylene diacetonitrile, o-bis cyanomethyl benzene, 1,2-benzenediacetonitrile, o-benzendiacetonitrile
PubChem CID 69180
Nombre IUPAC 2-[2-(cianometil)fenil]acetonitrilo
SMILES N#CCC1=CC=CC=C1CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Phenylenediacetonitrile
Punto de fusión 57°C to 61°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 510075
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.19
Porcentaje de pureza 98%