Learn More
Ácido 1,2-fenilenodiacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10734641 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10734641 5 g Frasco de vidrio 5 g
10582171 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10734641 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 157550050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7500-53-0 | C10H10O4 | 194.186 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7500-53-0
Fórmula molecular C10H10O4
Peso molecular (g/mol) 194.186
Número MDL MFCD00004329
Clave InChI MMEDJBFVJUFIDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-phenylenediacetic acid, 2,2'-1,2-phenylene diacetic acid, o-phenylenediacetic acid, o-benzenediacetic acid, 1,2-benzenediacetic acid, 2-2-carboxymethyl phenyl acetic acid, phenylenediacetic acid, acmc-209owx, 1,2-benzenediaceticacid, o-phenylene-diacetic acid
PubChem CID 24123
Nombre IUPAC ácido 2-[2-(carboximetil)fenil]acético
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2-Phenylenediacetic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 150°C to 152°C
Color Beige a beige amarronado
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H4(CH2CO2H)2
Cantidad 5 g
Beilstein 09, 874
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino parecido a agujas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Phenylenediacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.