Learn More
Ácido 1,2-fenilendiacético, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11471508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11471508 5 g 5 g
11481508 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11471508 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13851.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7500-53-0 | C10H10O4 | 194.186 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7500-53-0
Fórmula molecular C10H10O4
Peso molecular (g/mol) 194.186
Número MDL MFCD00004329
Clave InChI MMEDJBFVJUFIDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-phenylenediacetic acid, 2,2'-1,2-phenylene diacetic acid, o-phenylenediacetic acid, o-benzenediacetic acid, 1,2-benzenediacetic acid, 2-2-carboxymethyl phenyl acetic acid, phenylenediacetic acid, acmc-209owx, 1,2-benzenediaceticacid, o-phenylene-diacetic acid
PubChem CID 24123
Nombre IUPAC ácido 2-[2-(carboximetil)fenil]acético
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Phenylenediacetic acid
Punto de fusión 150°C to 152°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 2616747
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza ≥98%