Learn More
1,2-fenilen-bis-maleimida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Phenylene-bis-maleimide |
| CAS | 13118-04-2 |
| Fórmula molecular | C14 H8 N2 O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H8N2O4/c17-11-5-6-12(18)15(11)9-3-1-2-4-10(9)16-13(19)7-8-14(16)20/h1-8H |
| SMILES | O=C1C=CC(=O)N1c2ccccc2N3C(=O)C=CC3=O |
| Nombre IUPAC | 1-[2-(2,5-dioxopirrol-1-il)fenil]pirrol-2,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 268.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.0484 |