Learn More
1-(2-Fenilacetil)-L-prolinglicina Éster de Etilo, TRC
Código de producto. 30426225
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30426225 100 mg
30420742 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30426225 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP306600100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 157115-85-0
Fórmula molecular C17 H22 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 318.37
Sinónimo Glycine, 1-(2-phenylacetyl)-L-prolyl-, ethyl ester, Glycine, 1-(phenylacetyl)-L-prolyl-, ethyl ester (9CI), Glycine, N-[1-(phenylacetyl)-L-prolyl]-, ethyl ester, 1-(2-Phenylacetyl)-L-prolylglycine ethyl ester, GVS 111, Noopept, Omberacetam, SGS 111
Nombre IUPAC Etilacetato 2-[[(2S)-1-(2-fenilacetil)pirrolidina-2-carbonil]amino]acetato
SMILES CCOC(=O)CNC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)Cc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenylacetyl-L-prolylglycine ethyl ester
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H22N2O4/c1-2-23-16(21)12-18-17(22)14-9-6-10-19(14)15(20)11-13-7-4-3-5-8-13/h3-5,7-8,14H,2,6,9-12H2,1H3,(H,18,22)/t14-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.158