Learn More
Clorhidrato de 1-(2-fenoxifenil)metanamina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10071934
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10071934 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10052414 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10071934 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC49963CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 31963-35-6
Fórmula molecular C13H14ClNO
Peso molecular (g/mol) 235.711
Número MDL MFCD08271962
Clave InChI USRYZTSPSJXQFU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-phenoxyphenyl methanamine hydrochloride, 2-phenoxybenzylamine hydrochloride, 2-phenoxyphenyl methanamine hydrochloride, 2-phenoxybenzylamine hcl, 2-phenoxy-benzylamine hydrochloride, 2-phenoxyphenyl methylamine, chloride, 1-2-phenoxyphenyl methanaminehydrochloride, 2-aminomethyl diphenyl ether hydrochloride, 1-2-phenoxyphenyl methanamine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 17749840
Nombre IUPAC (2-fenoxifenil)metanamina;clorhidrato
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2CN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Phenoxyphenyl)methanamine hydrochloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.71
Porcentaje de pureza 97%