Learn More
1-(2-(Fenantren-9-il)fenil)propan-2-ona, TRC
Código de producto. 30424334
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30424334 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30424334 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP31252050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-(Phenanthren-9-yl)phenyl)propan-2-one
CAS 1013933-56-6
Fórmula molecular C23H18O
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H18O/c1-16(24)14-17-8-2-5-11-20(17)23-15-18-9-3-4-10-19(18)21-12-6-7-13-22(21)23/h2-13,15H,14H2,1H3
SMILES CC(=O)Cc1ccccc1c2cc3ccccc3c4ccccc24
Nombre IUPAC 1-(2-fenantren-9-ilfenil)propan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 310.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.1358