Learn More
1,2-pentanodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Pentanediol |
| CAS | 5343-92-0 |
| Fórmula molecular | C5H12O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1,2-Pentanediol (7CI','8CI','9CI','ACI), (±)-Pentane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxypentane, 1,2-Pentylene glycol, 4-Methyl-1,2-butanediol, A-Leen 5, Diol PD, Hydrolite 5, Microcare Emollient PTGJ, NSC 513, Pentiol Green+, (±)-Pentane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxypentane, 1,2-Pentylene Glycol, Diol PD, Hydrolite 5, NSC 513 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12O2/c1-2-3-5(7)4-6/h5-7H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | CCCC(O)CO |
| Nombre IUPAC | pentano-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 104.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 104.0837 |