Learn More
1-(2-oxopropil)-2,4-dihidro-1H-3,1-benzoxazina-2,4-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-oxopropyl)-2,4-dihydro-1H-3,1-benzoxazine-2,4-dione |
| CAS | 57384-79-9 |
| Fórmula molecular | C11H9NO4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H9NO4/c1-7(13)6-12-9-5-3-2-4-8(9)10(14)16-11(12)15/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)CN1C2=CC=CC=C2C(=O)OC1=O |
| Nombre IUPAC | 1-(2-oxopropil)-3,1-benzoxazina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 219.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.0532 |