Learn More
Clorhidrato de ácido [1-[2-oxo-2-[[4-[4-(pirimidin-2-il)piperazin-1-il]butil]amino]etil]ciclopentil]acético, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de ácido [1-[2-oxo-2-[[4-[4-(pirimidin-2-il)piperazin-1-il]butil]amino]etil]ciclopentil]acético
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [1-[2-Oxo-2-[(4-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl)amino]ethyl]cyclopentyl]acetic Acid Hydrochloride |
| CAS | 257877-46-6 |
| Nombres de analitos o componentes | [1-[2-Oxo-2-[(4-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl)amino]ethyl]cyclopentyl]acetic Acid Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H33 N5 O3 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | [1-[2-Oxo-2-[[4-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl]amino]ethyl]cyclopentyl]acetic Acid Hydrochloride, Buspirone Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H33N5O3.ClH/c27-18(16-21(17-19(28)29)6-1-2-7-21)22-8-3-4-11-25-12-14-26(15-13-25)20-23-9-5-10-24-20;/h5,9-10H,1-4,6-8,11-17H2,(H,22,27)(H,28,29);1H |
| SMILES | Cl.OC(=O)CC1(CC(=O)NCCCCN2CCN(CC2)c3ncccn3)CCCC1 |
| Nombre IUPAC | ácido 2-[1-[2-oxo-2-[4-(4-pirimidin-2-ilpiperazin-1-il)butilamino]etil]ciclopentil]acético; clorhidrato |
| Mostrar más |