Learn More
1,2-octanodiol, TRC
Código de producto. 30422754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30422754 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30422754 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO23730050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Octanediol
CAS 1117-86-8
Fórmula molecular C8 H18 O2
Cantidad 50 g
Sinónimo (±)-Octane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxyoctane, 1,2-Octandiol, 1,2-Octylene glycol, 7,8-Dihydroxyoctane, Caprylyl glycol, Dermosoft Octiol, Hydrolite 8, LexGard O, Microcare CLG, NSC 71546, Sodiol ON-D, n-Octane-1,2-diol, 1,2-Octanediol
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18O2/c1-2-3-4-5-6-8(10)7-9/h8-10H,2-7H2,1H3
SMILES CCCCCCC(O)CO
Nombre IUPAC octano-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 146.227
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.1307