Learn More
1,2-Octanediol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377955
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
missing translation for 'unitSize':
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad missing translation for 'unitSize'
11377955 50 g 50 g
11367955 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11377955 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' L08031.18
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 1117-86-8 | C8H18O2 | 146.23 g/mol
1,2-Octanediol was used as organic modifier to improve the HPLC separation of organic acids and bases. It was also used in preparation of halohydrin palmitates. It is useful for treating head louse infestation clinically. It is also used in coating materials, slurries, paper mills and water circulation systems for the effective preservation against bacteria and fungi. It is used as an emollient, humectant, and wetting agent in cosmetic and skin care products
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua (3 g/l) a 20 °C.
Notas
Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1117-86-8
Fórmula molecular C8H18O2
Peso molecular (g/mol) 146.23
Número MDL MFCD00010738
Clave InChI AEIJTFQOBWATKX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-octanediol, 1,2-dihydroxyoctane, 1,2-octylene glycol, capyryl glycol, racemic 1,2-octanediol, acmc-2099as, dsstox_cid_16646, dsstox_rid_79289
PubChem CID 14231
ChEBI CHEBI:34056
Nombre IUPAC octano-1,2-diol
SMILES CCCCCCC(CO)O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 1,2-Octanediol
Punto de fusión 28°C to 34°C
Punto de ebullición 131°C to 133°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 138°C (280°F)
Cantidad 50 g
Beilstein 1719619
Información de solubilidad Soluble in water (3g/L) at 20°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.23
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.