Learn More
1-[2-O-(Fenoxitioxometil)-3,5-O-[1,1,3,3-tetrakis(1-metiletil)-1,3-disiloxanodiil]-bD-ribofuranosil]-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[2-O-(Phenoxythioxomethyl)-3,5-O-[1,1,3,3-tetrakis(1-methylethyl)-1,3-disiloxanediyl]-beta-D-ribofuranosyl]-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide |
| CAS | 359861-00-0 |
| Fórmula molecular | C27H42N4O7SSi2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H42N4O7SSi2/c1-16(2)40(17(3)4)33-14-21-22(37-41(38-40,18(5)6)19(7)8)23(36-27(39)34-20-12-10-9-11-13-20)26(35-21)31-15-29-25(30-31)24(28)32/h9-13,15-19,21-23,26H,14H2,1-8H3,(H2,28,32)/t21-,22?,23+,26-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)[Si]1(OC[C@H]2O[C@H]([C@@H](OC(=S)Oc3ccccc3)C2O[Si](O1)(C(C)C)C(C)C)n4cnc(n4)C(=O)N)C(C)C |
| Nombre IUPAC | 1-[(6aR,8R,9S)-9-fenoxicarbotioiloxi-2,2,4,4-tetra(propan-2-il)-6a,8,9,9a-tetrahidro-6H-furo[3,2-f][1,3,5,2,4]trioxadisilocin-8-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 622.88 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 622.2313 |