Learn More
1,2-O-isopropilideno-alfa-D-xilofuranosa, TRC
Código de producto. 30400885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30400885 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30400885 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI87200025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Isopropylidene-D-xylofuranose
CAS 20031-21-4
Fórmula molecular C8 H14 O5
Cantidad 25 g
Sinónimo 1,2-O-(1-Methylethylidene)-α-D-xylofuranose
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14O5/c1-8(2)12-6-5(10)4(3-9)11-7(6)13-8/h4-7,9-10H,3H2,1-2H3/t4-,5+,6-,7-/m1/s1
SMILES CC1(C)O[C@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H]2O1
Nombre IUPAC (3AR,5R,6S,6AR)-5-(hidroximetil)-2,2-dimetil-3a,5,6,6a-tetrahidrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol
Peso molecular (g/mol) 190.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.0841