Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1,2-O-isopropilideno-alfa-D-xilofuranosa, 99 %
Código de producto. 10755483 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10755483 25 g Frasco de vidrio 25 g
10623372 10 g Frasco de vidrio 10 g
10261433 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10755483 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 348880250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 20031-21-4 | C8H14O5 | 190.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20031-21-4
Fórmula molecular C8H14O5
Peso molecular (g/mol) 190.2
Número MDL MFCD00063295
Clave InChI JAUQZVBVVJJRKM-XZBKPIIZSA-N
Sinónimo 1,2-o-isopropylidene-alpha-d-xylofuranose, 3ar,5r,6s,6ar-5-hydroxymethyl-2,2-dimethyltetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, 1,2-o-isopropylidene-a-d-xylofuranose, alpha-d-xylofuranose, 1,2-o-1-methylethylidene, 1,2-o-isopropylidene-d-xylofuranose, 3ar,5r,6s,6ar-5-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-tetrahydro-2h-furo 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, 3ar,5r,6s,6ar-5-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, 3ar,5r,6s,6ar-5-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, .alpha.-d-xylofuranose, 1,2-o-1-methylethylidene, 1,2-o-isopropylidene-, a-d-xylofuranose
PubChem CID 88338
Nombre IUPAC (3AR,5R,6S,6AR)-5-(hidroximetil)-2,2-dimetil-3a,5,6,6a-tetrahidrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol
SMILES CC1(OC2C(C(OC2O1)CO)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2-O-Isopropylidene-α-D-xylofuranose
Punto de fusión 68.0°C to 70.0°C
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
Color Blanco
% máx. CAS 100.0
Cantidad 25 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Cristales y trozos sólidos cerosos o gruesos
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Beilstein 19, IV, 4834
Punto de ebullición 112.0°C to 114.0°C (0.1 mmHg)
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,dmso,dmf,chcl3,,acetone and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.2
Porcentaje de pureza 99%