Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1,2-O-isopropilideno-alfa-D-xilofuranosa, 98 %
Código de producto. 15487349
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15487349 25 g 25 g
15467349 5 g 5 g
15477349 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15487349 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66110.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 20031-21-4 | C8H14O5 | 190.195 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20031-21-4
Fórmula molecular C8H14O5
Peso molecular (g/mol) 190.195
Número MDL MFCD00063295
Clave InChI JAUQZVBVVJJRKM-XZBKPIIZSA-N
Sinónimo 1,2-o-isopropylidene-alpha-d-xylofuranose, 3ar,5r,6s,6ar-5-hydroxymethyl-2,2-dimethyltetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, 1,2-o-isopropylidene-a-d-xylofuranose, alpha-d-xylofuranose, 1,2-o-1-methylethylidene, 1,2-o-isopropylidene-d-xylofuranose, 3ar,5r,6s,6ar-5-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-tetrahydro-2h-furo 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, 3ar,5r,6s,6ar-5-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, 3ar,5r,6s,6ar-5-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, .alpha.-d-xylofuranose, 1,2-o-1-methylethylidene, 1,2-o-isopropylidene-, a-d-xylofuranose
PubChem CID 88338
Nombre IUPAC (3AR,5R,6S,6AR)-5-(hidroximetil)-2,2-dimetil-3a,5,6,6a-tetrahidrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol
SMILES CC1(OC2C(C(OC2O1)CO)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-O-Isopropylidene-alpha-D-xylofuranose
Punto de fusión 69°C to 71°C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
Beilstein 81520
Punto de ebullición 112°C to 114°C (0.06 mmHg)
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.19
Porcentaje de pureza 98%