Learn More
1,2-O-Isopropilideno-Alfa-D-glucofuranosidurono-6,3-lactona, TRC
Código de producto. 30401005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30401005 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30401005 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI86630010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-O-Isopropylidene-a-D-glucofuranosidurono-6,3-lactone
CAS 20513-98-8
Fórmula molecular C9 H12 O6
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O6/c1-9(2)14-6-5-4(13-8(6)15-9)3(10)7(11)12-5/h3-6,8,10H,1-2H3/t3-,4+,5-,6+,8+/m0/s1
SMILES CC1(C)O[C@H]2O[C@H]3[C@H](OC(=O)[C@H]3O)[C@H]2O1
Nombre IUPAC (3aR,3bS,6S,6aR,7aR)-6-hidroxi-2,2-dimetil-3b,6,6a,7a-tetrahidro-3aH-furo[2,3]furo[2,4-b][1,3]dioxol-5-ona
Peso molecular (g/mol) 216.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.0634