Learn More
1,2-O-isopropilideno-alfa-D-glucofuranosa, TRC
Código de producto. 30393264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30393264 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30393264 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8251252.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (5Xi)-1,2-O-(1-Methylethylidene)-alpha-D-xylo-hexofuranose
CAS 253328-56-2
Fórmula molecular C9 H16 O6
Cantidad 2.5 g
Sinónimo (5ξ)-1,2-O-(1-Methylethylidene)-α-D-xylo-hexofuranose, 1,2-O-Isopropylidene-Alpha-D-glucofuranose
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16O6/c1-9(2)14-7-5(12)6(4(11)3-10)13-8(7)15-9/h4-8,10-12H,3H2,1-2H3/t4?,5-,6+,7+,8+/m0/s1
SMILES CC1(C)O[C@H]2O[C@H](C(O)CO)[C@H](O)[C@H]2O1
Nombre IUPAC 1-[(3aR,5R,6S,6aR)-6-hidroxi-2,2-dimetil-3a,5,6,6a-tetrahidrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-il]etano-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 220.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.0947