Learn More
1,2-O-isopropilideno-alfa-D-glucofuranosa, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11426770
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11426770 25 g 25 g
11416770 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11426770 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10688.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 18549-40-1 | C9H16O6 | 220.221 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18549-40-1
Fórmula molecular C9H16O6
Peso molecular (g/mol) 220.221
Número MDL MFCD00063244
Clave InChI BGGCXQKYCBBHAH-OZRXBMAMSA-N
Sinónimo 1,2-o-isopropylidene-alpha-d-glucofuranose, monoacetone glucose, 1,2-o-isopropylidene-d-glucofuranose, monoacetone-d-glucose, 1r-1-3ar,5r,6s,6ar-6-hydroxy-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl ethane-1,2-diol, 1r-1-3ar,5r,6s,6ar-6-hydroxy-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl ethane-1,2-diol, glucofuranose, 1,2-o-isopropylidene-, alpha-d, pubchem23862, micro yen+/-ui feminineaeiinic, 1,2-o-isopropylidene--d-glucofuranose
PubChem CID 87704
Nombre IUPAC (1R)-1-[(3aR,5R,6S,6aR)-6-hidroxi-2,2-dimetril-3a,5,6,6a-tetrahidrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl]etano-1,2-diol
SMILES CC1(OC2C(C(OC2O1)C(CO)O)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-O-Isopropylidene-alpha-D-glucofuranose
Punto de fusión 159°C to 160°C
Cantidad 25 g
Beilstein 82670
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.22