Learn More
1,2-O-Isopropilideno-6-metil-sulfonil-alfa-D-glucofuranosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-O-Isopropylidene-6-methyl-sulfonyl-a-D-glucofuranose |
| CAS | 33557-25-4 |
| Fórmula molecular | C10 H18 O8 S |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18O8S/c1-10(2)17-8-6(12)7(16-9(8)18-10)5(11)4-15-19(3,13)14/h5-9,11-12H,4H2,1-3H3/t5-,6+,7-,8-,9-/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)O[C@H]2O[C@H]([C@H](O)COS(=O)(=O)C)[C@H](O)[C@H]2O1 |
| Nombre IUPAC | [(2R)-2-[(3aR,5R,6S,6aR)-6-hidroxi-2,2-dimetil-3a,5,6,6a-tetrahidrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-il]-2-hidroxietil] metanosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 298.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.0722 |