Learn More
1,2-O-dihexadecil-sn-glicerol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-O-Dihexadecyl-sn-glycerol |
| CAS | 67337-03-5 |
| Fórmula molecular | C35H72O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (S)-2,3-Bis(hexadecyloxy)-1-propanol, 1,2-Di-O-hexadecyl-sn-glycerol, 1,2-Dihexadecyl-sn-glycerol, sn-1,2-Dihexadecylglycerol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C35H72O3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-37-34-35(33-36)38-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h35-36H,3-34H2,1-2H3/t35-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H](OCCCCCCCCCCCCCCCC)COCCCCCCCCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | (S)-2,3-bis(hexadeciloxi)propan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 540.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 540.55 |