Learn More
1,2-O-dihexadecil-sn-glicerol, TRC
Código de producto. 30370098
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30370098 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30370098 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44530050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 1,2-O-Dihexadecyl-sn-glycerol
CAS 67337-03-5
Fórmula molecular C35H72O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo (S)-2,3-Bis(hexadecyloxy)-1-propanol, 1,2-Di-O-hexadecyl-sn-glycerol, 1,2-Dihexadecyl-sn-glycerol, sn-1,2-Dihexadecylglycerol
Fórmula InChI InChI=1S/C35H72O3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-37-34-35(33-36)38-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h35-36H,3-34H2,1-2H3/t35-/m1/s1
SMILES OC[C@H](OCCCCCCCCCCCCCCCC)COCCCCCCCCCCCCCCCC
Nombre IUPAC (S)-2,3-bis(hexadeciloxi)propan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 540.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 540.55
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.