Learn More
1,2-O-Cyclohexylidene-alpha-D-glucofuranose, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15498239
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15498239 1 g 1 g
15408249 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15498239 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66761.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16832-21-6
Fórmula molecular C12H20O6
Peso molecular (g/mol) 260.286
Número MDL MFCD00142481
Clave InChI KAUCUKASFLXURN-RCZSTQMZSA-N
Sinónimo r-1-3a'r,5'r,6's,6a'r-6'-hydroxytetrahydrospiro cyclohexane-1,2'-furo 2,3-d 1,3 dioxol-5'-yl ethane-1,2-diol, 1,2-o-cyclohexylidene-a-d-glucofuranose, 1,2-o-cyclohexylidene-alpha-d-glucofuranose, 1r-1-3'ar,5'r,6's,6'ar-6'-hydroxy-tetrahydrospiro cyclohexane-1,2'-furo 2,3-d 1,3 dioxol-5'-yl ethane-1,2-diol, 1,2-o-cyclohexylidene-, a-d-glucofuranose, a-d-glucofuranose,1,2-o-cyclohexylidene, 1-o,2-o-cyclohexylidene-alpha-d-glucofuranose, 1,2-o-cyclohexane-1,1-diyl-alpha-d-xylo-hexofuranose, 1r-1-3'ar,5'r,6's,6'ar-6'-hydroxy-tetrahydrospiro cyclohexane-1,2'-furo 2,3-d 1,3 dioxole-5'-yl ethane-1,2-diol
PubChem CID 2724778
Nombre IUPAC (1R)-1-[(3aR,5R,6S,6aR)-6-hidroxiespiro[3a,5,6,6a-tetrahidrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-2,1'-ciclohexano]-5-il]etano-1,2-diol
SMILES C1CCC2(CC1)OC3C(C(OC3O2)C(CO)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-O-Cyclohexylidene-alpha-D-glucofuranose
Punto de fusión 163°C to 168°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Forma física Polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.28
Porcentaje de pureza 97%