Learn More
1-(2-Nitroetil)-2-naftol, TRC
Código de producto. 30474646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30474646 5 g
30472391 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30474646 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4958955G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96853-41-7
Fórmula molecular C12 H11NO3
Peso molecular (g/mol) 217.22
Nombre IUPAC 1-(2-nitroetil)naftaleno-2-ol
SMILES Oc1ccc2ccccc2c1CC[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Nitroethyl)-2-naphthol
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11NO3/c14-12-6-5-9-3-1-2-4-10(9)11(12)7-8-13(15)16/h1-6,14H,7-8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.0739