Learn More
1-[2-Nitro-4-(trifluorometil)fenil]piperazina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10202822
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10202822 1 g 1 g
11390517 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10202822 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB03244DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
CAS 58315-38-1
Fórmula molecular C11H12F3N3O2
Peso molecular (g/mol) 275.231
Número MDL MFCD00052613
Clave InChI YOBUPGXTLFRIJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-nitro-4-trifluoromethyl phenyl piperazine, 1-2-nitro-4-trifluoromethylphenyl-piperazine, n-2-nitro-4-trifluoromethyl phenyl piperazine, piperazine, 1-2-nitro-4-trifluoromethyl phenyl, 2-nitro-4-trifluoromethyl phenyl piperazine, 1-2-nitro-4-trifluoromethylphenyl piperazine, 1-2-nitro-4-trifluoromethyl-phenyl-piperazine, piperazine,1-2-nitro-4-trifluoromethyl phenyl
PubChem CID 2771407
Nombre IUPAC 1-[2-nitro-4-(trifluorometil)fenil]piperazina
SMILES C1CN(CCN1)C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.23
Porcentaje de pureza 97%