Learn More
1-(2-Naftil)etanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7044191
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15458829 1 g 1 g
11486720 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15458829 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05108.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7228-47-9 | C12H12O | 172.227 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7228-47-9
Fórmula molecular C12H12O
Peso molecular (g/mol) 172.227
Número MDL MFCD00004111
Clave InChI AXRKCRWZRKETCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-naphthyl ethanol, 1-naphthalen-2-yl ethanol, +/--1-2-naphthyl ethanol, 1-naphthalen-2-yl ethan-1-ol, alpha-methylnaphthalene-2-methanol, .alpha.-methyl-2-naphthalenemethanol, pubchem9427, acmc-209gxz, acmc-1azul, methyl 2-naphtylcarbinol
PubChem CID 98243
Nombre IUPAC 1-naftalen-2-iletanol
SMILES CC(C1=CC2=CC=CC=C2C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Naphthyl)ethanol
Punto de fusión 72°C to 75°C
Punto de ebullición 170°C (13 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 1907449
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.23
Porcentaje de pureza 97%