Learn More
1,2-Naftoquinona (90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Napthoquinone |
| CAS | 524-42-5 |
| Fórmula molecular | C10H6O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | NSC 9831, SID 8139964, o-Naphthoquinone, β-Naphthoquinone; |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H6O2/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-6H |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=O)C2=O |
| Nombre IUPAC | naftaleno-1,2-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 158.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.037 |