Learn More
Sal sódica del ácido 1,2-naftoquinona-4-sulfónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488753
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11488753 100 g 100 g
11478753 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11488753 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10507.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Colorimetric determination of amino acids and amines1,2-Naphthoquinone-4-sulfonic acid sodium salt is used for the colorimetric determination of amino acids, amines and procaine hydrochloride in pharmaceutical preparations. It is also used in the characterization of phanerochaete chrysosporium. Further, it acts as an intermediate in the synthesis of carbohydrate based napthoquinones, which acts as anticancer agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Determinación colorimétrica de aminoácidos y sal sódica del ácido aminos1,2-naftoquinona-4-sulfónico se utiliza para la determinación colorimétrica de aminoácidos, aminas e hidrocloruro de procaína en preparaciones farmacéuticas. También se utiliza en la caracterización de phanerochaete chrysosporium. Además, actúa como un intermedio en la síntesis de naptoquinonas basadas en carbohidratos, que actúa como agentes anticancerosos.
Solubilidad
Soluble en agua y acetona. Ligeramente soluble en alcohol y etanol. Insoluble en cloroformo.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 521-24-4
Fórmula molecular C10H5NaO5S
Peso molecular (g/mol) 260.195
Número MDL MFCD00001700
Clave InChI UBLXEEBHYISRFM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1,2-naphthoquinone-4-sulfonic acid sodium salt, sodium 1,2-naphthoquinone-4-sulfonate, sodium beta-naphthoquinone-4-sulfonate, sodium 3,4-dioxonaphthalene-1-sulfonate, sodium 3,4-dioxo-3,4-dihydronaphthalene-1-sulfonate, unii-t7185hp5sh, sodium 3,4-dioxonaphthalene-1-sulphonate, beta-naphthoquinone-4-sulfonate sodium salt, 1-naphthalenesulfonic acid, 3,4-dihydro-3,4-dioxo-, sodium salt, chembl61245
PubChem CID 516996
Nombre IUPAC sodio; 3,4-dioxonaftaleno-1-sulfonato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Naphthoquinone-4-sulfonic acid sodium salt
Punto de fusión ∼289°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 4169788
Índice Merck 14,8646
Información de solubilidad Soluble in water and acetone; Slightly soluble in alcohol and ethanol; Insoluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.2
Porcentaje de pureza 97%