Learn More
Anhídrido 1,2-naftálico, TRC
Código de producto. 30477000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30477000 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30477000 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN36300350MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Naphthalic Anhydride
CAS 5343-99-7
Fórmula molecular C12H6O3
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H6O3/c13-11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12(14)15-11/h1-6H
SMILES O=C1OC(=O)c2c1ccc3ccccc23
Nombre IUPAC benzo[e][2]benzofuran-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 198.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0317