Learn More
Ácido 1-(2-morfolinoetil)-1h-pirazol-4-borónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10451124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10451124 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10451124 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00049DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-10-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Morpholinoethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
CAS 864754-18-7
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C15H26BN3O3
Número MDL MFCD08062342
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazol-1-yl ethyl morpholine, 1-2-morpholinoethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-2-morpholinoethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-2-morpholinoethyl pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-2-morpholinoethyl-1h-pyrazol-4-boronic acid pinacol ester, 4-2-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazol-1-yl ethyl morpholine, 4-2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazol-1-yl ethyl morpholine
Clave InChI FBAPTUAEBQMVEY-UHFFFAOYSA-N
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN(N=C2)CCN3CCOCC3
Nombre IUPAC 4-[2-[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)pirazol-1-il]etil]morfolina
Peso molecular (g/mol) 307.201
PubChem CID 17749924
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.2
Porcentaje de pureza 97%