Learn More
1-[2-(morfolin-4-ilmetil)fenil]metanamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10163134
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10163134 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10399602 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10719605 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10163134 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC48613CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 91271-82-8
Fórmula molecular C12H18N2O
Peso molecular (g/mol) 206.289
Clave InChI NMFAEZHWSZZJOA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-morpholin-4-ylmethylbenzylamine, 1-2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanamine, 2-morpholin-4-ylmethyl-benzylamine, 1-2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methylamine, 2-morpholinomethyl phenyl methanamine, 2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanamine, 2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methylamine, 2-morpholin-4-ylmethylphenylamine, 2-morpholin-4-ylmethyl benzyl amine
PubChem CID 4962390
Nombre IUPAC [2-(morfolin-4-ilmetil)fenil]metanamina
SMILES C1COCCN1CC2=CC=CC=C2CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[2-(Morpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanamine
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.29
Porcentaje de pureza 95%