Learn More
1-[2-(Morfolin-4-il)etil]piperazina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10324552 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10324552 1 g Frasco de vidrio 1 g
10272902 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10324552 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 367140010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4892-89-1 | C10H21N3O | 199.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4892-89-1
Fórmula molecular C10H21N3O
Peso molecular (g/mol) 199.29
Número MDL MFCD00191217
Clave InChI SAJZEJMFAWZNCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-piperazin-1-yl-ethyl-morpholine, 4-2-piperazin-1-yl ethyl morpholine, 4-2-piperazin-1-ylethyl morpholine, 1-2-morpholin-4-yl-ethyl-piperazine, 1-2-morpholinoethyl-piperazine, 1-2-morpholin-4-yl ethyl piperazine, morpholine, 4-2-1-piperazinyl ethyl, 1-2-morpholinoethyl piperazine, 4-2-1-piperazinyl ethyl morpholine
PubChem CID 2734640
Nombre IUPAC 4-(2-piperazin-1-iletil)morfolina
SMILES C1CN(CCN1)CCN2CCOCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 82°C to 84°C (0.5 mbar)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.29
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Aceite o cristales baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.