Learn More
1-(2-metilpropil)piperidin-4-ona, Mikromol™
Descripción
1-(2-metilpropil)piperidin-4-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Methylpropyl)piperidin-4-one |
| CAS | 72544-16-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-(2-Methylpropyl)piperidin-4-one |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H17 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1-(2-methylpropyl)-4-Piperidinone, 1-(2-Methylpropyl)-4-piperidone, 1-(2-Methylpropyl)piperidin-4-one, 1-Isobutyl-4-piperidinone, 1-Isobutyl-4-piperidone, N-Isobutyl-4-piperidinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H17NO/c1-8(2)7-10-5-3-9(11)4-6-10/h8H,3-7H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)CN1CCC(=O)CC1 |
| Nombre IUPAC | 1-(2-metilpropil)piperidin-4-ona |
| Mostrar más |